Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optiske strimler med 8 hætter
Artikelnummer. 10630806 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
300 strimler
Pakningsstørrelse:
Pakke med 300
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10630806 300 strimler Pakke med 300
1 options
Artikelnummer. 10630806 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4323032
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Tæt forsegling minimerer fordampning og forurening
Designet med flad top profil til at passe på MicroAmp rørstrimler og 96-brønds plader. Velegnet til real-time PCR.
  • Vil ikke forstyrre prøvelæsningen
  • Giver tæt forsegling for at minimere fordampning
  • Let at påføre og fjerne
  • Minimer fordampning
  • Bruge MicroAmp Caps Strips til at forsegle rørene og reducere muligheden for kontaminering blandt prøvebrønde og hjælpe med at sikre pålidelige resultater
  • Nem at bruge
  • Bruge MicroAmp Hætteinstallationsværktøj (sælges separat) til at skubbe hætterne ned og danne tæt forsegling. Når du er klar, skal du blot fjerne hætterne ved hjælp af tapperne i enden
  • Optiske hætter er blevet redesignet med forbedret tætningsgeometri, mens de stadig har fremragende optisk klarhed og lavt fluorescerende baggrund
Til slutpunkt PCR-applikationer, brug MicroAmp Cap Strips med hvælvet topprofil.
PCR og Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/Rnase fri
Farve Optisk
Volumen (metrisk) 0.2 mL
Mængde 300 strimler
Til brug med (udstyr) Thermal Cyclers eller Real-Time PCR-systemer
Produktlinje MicroAmp
Materiale Polypropylen
Indhold og opbevaring Strip med 8 påsatte hætter til brug med 0,2 mL individuelle rør, stripsrør (0,1 eller 0,2 mL) eller 48- eller 96-brønds plader.
Reaktionshastighed Hurtig
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Lukketype Optisk klare flade hætter
Antal Wells 48/96
Format 300 båndrør
Produkttype Optisk 8-rørs strimmel