Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optisk 384-brønds reaktionsplade
Artikelnummer. 10659845 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1.000 plader
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10659845 1.000 plader Hver
1 options
Artikelnummer. 10659845 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4343370
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Optimeret til at give uovertruffen temperaturnøjagtighed og ensartethed til hurtig, effektiv PCR-amplifikation
Pladen er konstrueret af en enkelt rigid del af polypropylen i et 384-brønds format og er konstrueret til at fungere med Applied Biosystems realtids-PCR-systemer og GeneAmp™ PCR-systemer.
  • Matteret for at minimere interfererende fluorescens fra brønde i cyklusblokken
  • Screenet for at fjerne autofluorescerende plader
  • Designet skaber en barriere mod den omgivende luft og hjælper med at sikre ensartet temperatur fra brønd til brønd
  • Platform: 3130-genetisk analysator, 3130xl-genetisk analysator, 3500-Dx-genetisk analysator, 3500-genetisk analysator, 3500xL-Dx-genetisk analysator, 3500xL-genetisk analysator, 3730-DNA-analysator, 3730xl-DNA-analysator, 7900HT-system, GeneAmp™ 9700, QuantStudio™, QuantStudio Dx, Veriti™ Dx-termocycler, Veriti-termocycler, ViiA™ 7 Dx-system, ViiA 7-system
PCR, PCR & PCR i realtid, PCR i realtid (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/RNase-fri
Indhold og opbevaring Indeholder 1.000 plader.
Kan opbevares ved stuetemperatur. Under passende opbevaringsforhold kan plader opbevares på ubestemt tid.
Emballage 1.000 plader
Produktlinje MicroAmp
Farve Optisk
Produkttype Mikroplade
Til brug med (udstyr) Termocykler, genetisk analysator, DNA-analysator
Nederdel stil Med krave
Materiale Polypropylen
Antal Wells 384
Mængde 1.000 plader
Reaktionshastighed Standard