Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optisk 384-brønds reaktionsplade med stregkode
Artikelnummer. 10505035 Shop alle Applied Biosystems produkter
Inkluderer:
1.000 plader
50 plader
500 plader
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 50
Pakke med 500
Artikelnummer. 10505035
Brand: Applied Biosystems™ 4343814
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til at give uovertruffen temperaturnøjagtighed og ensartethed til hurtig, effektiv PCR-amplifikation
  • Konstrueret af en enkelt rigid del af polypropylen i et 384-brønds format
  • Designet til at fungere med Applied Biosystems 384-brønds realtids-PCR-systemer og termiske cyklere
  • Matteret for at minimere interfererende fluorescens fra brønde i cyklusblokken
  • Screenet for at fjerne autofluorescerende plader
  • Unikt design skaber en barriere mod den omgivende luft for at sikre ensartet temperatur fra brønd til brønd
  • Hver reaktionsplade har en unik serielabel med otte tegn (stregkode), der kan læses af både bruger og maskine for at forhindre sporingsfejl
  • Platform: 3130-genetisk analysator, 3130xl-genetisk analysator, 3500-Dx-genetisk analysator, 3500-genetisk analysator, 3500xL-Dx-genetisk analysator, 3500xL-genetisk analysator, 3730-dna-analysator, 3730xl-dna-analysator, 7900HT-system, GeneAmp™ 9700, QuantSt
PCR, PCR& PCR i realtid, PCR i realtid (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Stregkode Inkluderer stregkode
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/RNase-fri
Indhold og opbevaring Indeholder 50 poser med hver 20 plader (1.000 plader).
Kan opbevares ved stuetemperatur. Ved passende opbevaring kan pladerne opbevares på ubestemt tid.
Emballage 1.000 plader
Produktlinje MicroAmp
Farve Optisk
Produkttype Mikroplade
Til brug med (udstyr) Termocykler, genetisk analysator, DNA-analysator
Nederdel stil Med krave
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 40μ l
Antal Wells 384
Inkluderer 1.000 plader
Mængde 1.000 plader
Reaktionshastighed Hurtig eller standard