Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Hurtigreaktionsrør med hætte, 0,1 ml
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Indeholder
Enkelt reaktionsrør, med flad hætte
Kræver
MicroAmp 96-brønds bakke til Veriflex™ Blokke (fabrikant nr. 4379983)
Den komplette Applied Biosystems hurtigt system, bestående af færdigblandede Fast PCR Master Mixes, specialdesignede 0,1 ml mikroplader og rør, og Veriti 96-Well Fast Thermal Cycler, reducerer dine PCR-reaktionstider betydeligt. Nu kan du amplificere fragmenter under 500 bp fra genomiske baggrunde på omkring 25 minutter og i nogle tilfælde så lidt som 10 minutter. Og du kan forstærke store fragmenter hurtigere for —op til 2 kb på så lidt som 40-50 minutter. Eller til sekventeringsapplikationer AmpliTaq Gold™ Hurtig PCR Master Mix, UP reducerer din cykeltid til 50 minutter og producerer amplikoner, der er optimale til sekventeringsresultater af høj kvalitet.
- Passer godt ind Veriti™ 96-Well Fast Thermal Cycler for at maksimere termisk ledningsevne og give præcis kontrol af cyklustemperaturer
- Forbedrer termisk ledningsevne, hvilket muliggør præcis kontrol af cyklustemperaturer
- Forhindrer spildte brønde, når du kun har få prøver at køre
- Sikrer reproducerbare, specifikke og følsomme resultater
- Reducerer PCR-reaktionstiden fra 2 timer til så lidt som 25 minutter, når den bruges sammen med Veriti 96-brønds hurtigt PCR-system
- Stop med at spilde Wells
- Hvis du kun har få prøver at køre, skal du bruge individuelle MicroAmp Hurtigreaktionsrør med hætter
- Design af hurtigreaktionsrør maksimerer termisk ledningsevne, når det bruges sammen med Veriti 96-Well Fast Thermal Cycler
- Denne forbedrede termiske ledningsevne letter præcis kontrol af cyklustemperaturer
- En del af Applied Biosystems Hurtigt PCR-system
- Bestående af forblandet GeneAmp™ Hurtig PCR Master Mix, specialdesignede mikroplader og rør, og Veriti 96-Well Fast Thermal Cycler, reducerer dine PCR-reaktionstider betydeligt
- Forstærk på så lidt som 25 minutter
Hurtig PCR, hurtig realtids-PCR, PCR, PCR& Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Certificeret DNA/Rnase fri |
| Farve | Neutral |
| Volumen (metrisk) Virker | 0.1 mL |
| Volumen (metrisk) | 0.15 mL |
| Mængde | 1000 rør |
| Til brug med (udstyr) | Termiske cyklere |
| Produktlinje | MicroAmp |
| Materiale | Polypropylen |
| Indhold og opbevaring | Enkeltreaktionsrør, med flad hætte, til 9800 Fast PCR System. Bruges med hurtig 96-brønds holderbakke (4358305). Opbevares på RT |
| Reaktionshastighed | Hurtig |
| Vis mere |