Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Hurtig optisk 96-brønds reaktionsplade med stregkode, 0,1 ml
Artikelnummer. 12142000 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
20 plader
200 tallerkener
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Pakke med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12142000 20 plader Pakke med 20
10310855 200 tallerkener 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12142000 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4346906
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reducerer PCR-reaktionstiden fra 2 timer til så lidt som 25 minutter
  • Integral komponent af Applied Biosystems Hurtigt PCR-system
  • Maksimal termisk ledningsevne for præcis termisk cykling
  • Reproducerbare, specifikke og følsomme PCR-resultater på kun 25 minutter
  • Valideret med andre systemkomponenter for ensartede resultater
  • Hver reaktionsplade har en unik serielabel med otte tegn (stregkode), der kan læses af både bruger og maskine for at forhindre sporingsfejl
  • Øget termisk kontakt for hurtigere og mere ensartet opvarmning
  • Avanceret design øger dens termiske kontakt dramatisk Applied Biosystems Veriti™ 96-Well Fast Thermal Cycler
  • Ensartet brønd-til-brønd-tykkelse hjælper alle prøver med at cykle ensartet gennem PCR-processen
  • Platform: 310 Genetic Analyzer, 3130 Genetic Analyzer, 3130xL Genetic Analyzer, 3500 Dx Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer, 3500xL Dx Genetic Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3730 3700x DNA Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3730 DNA Analyzer Dx System, 7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOnePlus™ , Veriti™ Dx Fast Thermal Cycler, Veriti Hurtig termisk cykler, ViiA™ 7 Dx Fast System, ViiA 7 Hurtigt system
Anvendelser: Hurtig Real-Time PCR, PCR, PCR& Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Omgivelsestemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Inkluderer stregkode
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/RNase-fri
Indhold og opbevaring Indeholder 20 plader.
Kan opbevares ved stuetemperatur. Under passende opbevaringsforhold kan plader opbevares på ubestemt tid.
Emballage 20 plader
Produktlinje MicroAmp
Farve Optisk
Produkttype Mikroplade
Til brug med (udstyr) Termocykler, genetisk analysator, DNA-analysator
Nederdel stil Semi
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 0.2 mL
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 0.1 mL
Mængde 20 plader
Reaktionshastighed Hurtig