Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Hurtig optisk 96-brønds reaktionsplade med stregkode, 0,1 ml
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
- Integral komponent af Applied Biosystems Hurtigt PCR-system
- Maksimal termisk ledningsevne for præcis termisk cykling
- Reproducerbare, specifikke og følsomme PCR-resultater på kun 25 minutter
- Valideret med andre systemkomponenter for ensartede resultater
- Hver reaktionsplade har en unik serielabel med otte tegn (stregkode), der kan læses af både bruger og maskine for at forhindre sporingsfejl
- Øget termisk kontakt for hurtigere og mere ensartet opvarmning
- Avanceret design øger dens termiske kontakt dramatisk Applied Biosystems Veriti™ 96-Well Fast Thermal Cycler
- Ensartet brønd-til-brønd-tykkelse hjælper alle prøver med at cykle ensartet gennem PCR-processen
- Platform: 310 Genetic Analyzer, 3130 Genetic Analyzer, 3130xL Genetic Analyzer, 3500 Dx Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer, 3500xL Dx Genetic Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3730 3700x DNA Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3730 DNA Analyzer Dx System, 7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOnePlus™ , Veriti™ Dx Fast Thermal Cycler, Veriti Hurtig termisk cykler, ViiA™ 7 Dx Fast System, ViiA 7 Hurtigt system
Anvendelser: Hurtig Real-Time PCR, PCR, PCR& Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Omgivelsestemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Inkluderer stregkode |
| Certificeringer/compliance | Certificeret DNA/RNase-fri |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 200 plader (svarende til 10x katalog # 4346906). Opbevares ved stuetemperatur. Under passende opbevaringsforhold kan plader opbevares på ubestemt tid. |
| Emballage | 200 tallerkener |
| Produktlinje | MicroAmp |
| Farve | Optisk |
| Produkttype | Mikroplade |
| Til brug med (udstyr) | Termocykler, genetisk analysator, DNA-analysator |
| Nederdel stil | Semi |
| Materiale | Polypropylen |
| Vis mere |