Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Hurtig optisk 96-brønds reaktionsplade, 0,1 ml
Artikelnummer. 10670986 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
10 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10670986 10 plader Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 10670986 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4346907
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Reducerer PCR-reaktionstiden fra 2 timer til så lidt som 25 minutter
  • Integral komponent af Applied Biosystems Hurtigt PCR-system
  • Maksimal termisk ledningsevne for præcis termisk cykling
  • Reproducerbare, specifikke og følsomme PCR-resultater på kun 25 minutter
  • Valideret med andre systemkomponenter for ensartede resultater
  • Hver reaktionsplade har en unik serielabel med otte tegn (stregkode), der kan læses af både bruger og maskine for at forhindre sporingsfejl
  • Øget termisk kontakt for hurtigere og mere ensartet opvarmning
  • Avanceret design øger dens termiske kontakt dramatisk Applied Biosystems Veriti™ 96-Well Fast Thermal Cycler
  • Ensartet brønd-til-brønd-tykkelse hjælper alle prøver med at cykle ensartet gennem PCR-processen
  • Platform: 310 Genetic Analyzer, 3130 Genetic Analyzer, 3130xL Genetic Analyzer, 3500 Dx Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer, 3500xL Dx Genetic Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3730 3700x DNA Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3730 DNA Analyzer Dx System, 7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOnePlus™ , Veriti™ Dx Fast Thermal Cycler, Veriti Hurtig termisk cykler, ViiA™ 7 Dx Fast System, ViiA 7 Hurtigt system
Anvendelser: Hurtig Real-Time PCR, PCR, PCR& Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/RNase-fri
Indhold og opbevaring Indeholder 10 plader.
Kan opbevares ved stuetemperatur. Under passende opbevaringsforhold kan plader opbevares på ubestemt tid.
Emballage 10 plader
Produktlinje MicroAmp
Farve Optisk
Produkttype Mikroplade
Til brug med (udstyr) Termocykler, genetisk analysator, DNA-analysator
Nederdel stil Semi
Materiale Polypropylen
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 0.1 mL
Mængde 10 plader
Reaktionshastighed Hurtig