Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Hurtig optisk 48-brønds reaktionsplade
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Indeholder
20 plader
- Konstrueret af enkelt stift stykke polypropylen i 48-brønds format
- Kompatibel med StepOne™ Realtids PCR-system
- Maksimal termisk ledningsevne for præcis termisk cykling
- Reproducerbare, specifikke og følsomme real-time PCR-resultater på kun 40 minutter
- Valideret med andre systemkomponenter for ensartede resultater
- Hver reaktionsplade har en unik serielabel med otte tegn (stregkode), der kan læses af både bruger og maskine for at forhindre sporingsfejl
- Avanceret design øger den termiske kontakt dramatisk StepOne Realtids PCR-system
- Ensartet brønd-til-brønd-tykkelse hjælper prøver med at cykle ensartet gennem PCR-processen for at reducere eksperimentelle artefakter og hjælpe med at sikre hurtige, nøjagtige resultater
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
PCR, PCR& Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR)
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Certificeringer/compliance | Certificeret DNA/RNase-fri |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 20 plader. Kan opbevares ved stuetemperatur. Under passende opbevaringsforhold kan plader opbevares på ubestemt tid. |
| Emballage | 20 plader |
| Produktlinje | MicroAmp |
| Farve | Optisk |
| Produkttype | Mikroplade |
| Til brug med (udstyr) | Termocykler, genetisk analysator, DNA-analysator |
| Nederdel stil | Semi |
| Materiale | Polypropylen |
| Vis mere |