Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Hurtig 8-rørs strimmel, 0,1 ml
Beskrivelse
Indeholder
125 MicroAmp Hurtige 8-rørs strimler, 0,1 ml.
Kræver
MicroAmp Hurtig 96-brønds bakke
Applied Biosystems MicroAmp plastic consumables are optimized to provide unmatched temperature accuracy and uniformity for fast, efficient, oil-free PCR amplification. The MicroAmp Fast 8-Tube Strip fits snugly in the Veriti Fast 96-Well Thermal Cycler, maximizing thermal conductivity and providing precise control of cycling temperatures. It requires use of the MicroAmp Fast 96-Well Tray (Cat. No. 4358305).
Funktioner af MicroAmp Hurtige 8-rørs strimler
• Forbedre termisk ledningsevne, hvilket muliggør præcis kontrol af cyklustemperaturer
• Sikre reproducerbare, specifikke og følsomme resultater
• Reducer PCR-amplifikationstiden fra 2 timer til så lidt som 25 minutter, når den bruges sammen med Veriti 96-Well Thermal Cycler
Forstærk på så lidt som 25 minutter
De Applied Biosystems hurtigt PCR-system, bestående af forblandet AmpliTaq Gold eller GeneAmp Fast PCR Master Mix, specialdesignede mikroplader og rør, og Veriti 96-Well Thermal Cycler, reducerer PCR-amplifikationstider betydeligt. Nu kan du amplificere fragmenter under 500 bp fra genomiske baggrunde på omkring 25 minutter og i nogle tilfælde på så lidt som 10 minutter. Og du kan forstærke store fragmenter hurtigere for —op til 2 kb på så lidt som 40 –50 minutter.
Bemærk: Se brugervejledningen eller indlægssedlen for begrænset etiketlicens og varemærkeoplysninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Certificeret DNA/Rnase fri |
| Farve | Optisk |
| Volumen (metrisk) Virker | 0.1 mL |
| Volumen (metrisk) | 0.15 mL |
| Mængde | 125 strimler |
| Til brug med (udstyr) | Thermal Cyclers eller Real-Time PCR-systemer |
| Produktlinje | MicroAmp |
| Materiale | Polypropylen |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 125 MicroAmp™ Hurtige 8-rørsstrimler, 0,1 ml. Opbevares ved stuetemperatur. |
| Reaktionshastighed | Hurtig |
| Vis mere |