Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optiske 96-brønds grønne reaktionsplader med stregkode
Artikelnummer. 15243005 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
20 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. Mængde unitSize
15243005 20 plader Pakke med 20
1 options
Artikelnummer. 15243005 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4483349
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Valideret med Applied Biosystems instrumenter for optimal pasform og ydeevne
Løsning til arbejde, der kræver særlig håndtering og en endnu større grad af holdbarhed til brug med multi-instrument eksperimenter.
  • Certificeret DNA-, RNAse- og PCR-hæmmerfri med prøveudtagningstests i processen
  • Konstrueret til ANSI™ /SBS-standard, velegnet til højkapacitetslaboratorier og robothåndtering
  • Stor mekanisk stabilitet og fladhed til komplette workflowbehov
  • Brug af polypropylen og højtemperaturstøbeproces hjælper med at forhindre DNA, RNA og enzymer i at binde, mens polycarbonat giver mekanisk stabilitet, fladhed og fremragende holdbarhed
  • Ideelt valg til brug med automatisering/robotik og multi-instrument eksperimenter (som termisk cycler, real-time termisk cycler, genetisk analysator)
  • Tyndvægskonstruktion giver mulighed for tæt pasform til termiske blokke med fremragende varmeoverførsel fra termisk blok til prøve
  • Letlæselig, sort brøndidentifikationstekst hjælper med at minimere pipeteringsfejl og forbedrer prøveforberedelsesproduktiviteten
  • Platform: 2720 Thermal Cycler, 3130 Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, 3500 Dx Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer, 3500xL Dx Genetic Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3500xL DNA Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3730 7300 System, 7500 System, 7900HT System, GeneAmp™ 9700, ProFlex™ PCR system, QuantStudio™ , QuantStudio Dx, SimpliAmp™ Thermal Cycler, Veriti™ Dx Thermal Cycler, Veriti Thermal Cycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA 7 System
PCR, PCR& Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Inkluderer stregkode
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/RNase-fri
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Emballage 20 plader
Produktlinje MicroAmp
Farve Optisk, Grøn
Produkttype Mikroplade
Til brug med (udstyr) Termocykler, genetisk analysator, DNA-analysator
Nederdel stil Semi
Materiale Polycarbonat, Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 0.3 mL
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 0.2 mL
Mængde 20 plader
Reaktionshastighed Standard