Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optiske 96-brønds hurtige grønne reaktionsplader med stregkode
Artikelnummer. 15223015 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
20 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 15223015
Brand: Applied Biosystems™ 4483487
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ideel løsning til arbejde, der kræver særlig håndtering og en endnu større grad af holdbarhed til brug med multi-instrument eksperimenter
  • Optimeret til ydeevne med Applied Biosystems instrumenter
  • Certificeret DNA-, RNAse- og PCR-hæmmerfri med prøveudtagningstests i processen
  • Konstrueret til ANSI™ /SBS-standard, velegnet til højkapacitetslaboratorier og robothåndtering
  • Stor mekanisk stabilitet og fladhed til komplette workflowbehov
  • Brug af polypropylen og højtemperaturstøbeproces hjælper med at forhindre DNA, RNA og enzymer i at binde, mens polycarbonat giver mekanisk stabilitet, fladhed og fremragende holdbarhed
  • Ideelt valg til brug med automatisering/robotik og multi-instrument eksperimenter (som termisk cycler, real-time termisk cycler, genetisk analysator)
  • Tyndvægskonstruktion giver mulighed for tæt pasform til termiske blokke med fremragende varmeoverførsel fra termisk blok til prøve
  • Letlæselig, sort brøndidentifikationstekst hjælper med at minimere pipeteringsfejl og forbedrer prøveforberedelsesproduktiviteten
  • Platform: 310 Genetic Analyzer, 3130 Genetic Analyzer, 3130xL Genetic Analyzer, 3500 Dx Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer, 3500xL Dx Genetic Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3730 3700x DNA Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3730 DNA Analyzer Dx System, 7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOnePlus™ , Veriti™ Dx Fast Thermal Cycler, Veriti Hurtig termisk cykler, ViiA™ 7 Dx Fast System, ViiA 7 Hurtigt system
PCR, PCR& Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Inkluderer stregkode
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/RNase-fri
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Emballage 20 plader
Produktlinje MicroAmp
Farve Optisk, Grøn
Produkttype Mikroplade
Til brug med (udstyr) Termocykler, genetisk analysator, DNA-analysator
Nederdel stil Semi
Materiale Polycarbonat, Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 0.2 mL
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 0.1 mL
Mængde 20 plader
Reaktionshastighed Hurtig