Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optiske 96-brønds hurtige klare reaktionsplader med stregkode
Artikelnummer. 15206343 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
20 plader
500 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15206343 20 plader Pakke med 20
15253015 500 plader Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15206343 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4483485
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Ideel løsning til arbejde, der kræver særlig håndtering og en endnu større grad af holdbarhed til brug med multi-instrument eksperimenter
  • Optimeret til ydeevne med Applied Biosystems instrumenter
  • Certificeret DNA-, RNAse- og PCR-hæmmerfri med prøveudtagningstests i processen
  • Konstrueret til ANSI™ /SBS-standard, velegnet til højkapacitetslaboratorier og robothåndtering
  • Stor mekanisk stabilitet og fladhed til komplette workflowbehov
  • Brug af polypropylen og højtemperaturstøbeproces hjælper med at forhindre DNA, RNA og enzymer i at binde, mens polycarbonat giver mekanisk stabilitet, fladhed og fremragende holdbarhed
  • Ideelt valg til brug med automatisering/robotik og multi-instrument eksperimenter (som termisk cycler, real-time termisk cycler, genetisk analysator)
  • Tyndvægskonstruktion giver mulighed for tæt pasform til termiske blokke med fremragende varmeoverførsel fra termisk blok til prøve
  • Letlæselig, sort brøndidentifikationstekst hjælper med at minimere pipeteringsfejl og forbedrer prøveforberedelsesproduktiviteten
  • Platform: 310 Genetic Analyzer, 3130 Genetic Analyzer, 3130xL Genetic Analyzer, 3500 Dx Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer, 3500xL Dx Genetic Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3730 3700x DNA Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3730 DNA Analyzer Dx System, 7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOnePlus™ , Veriti™ Dx Fast Thermal Cycler, Veriti Hurtig termisk cykler, ViiA™ 7 Dx Fast System, ViiA 7 Hurtigt system
PCR, PCR& Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Stregkode Inkluderer stregkode
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/RNase-fri
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Emballage 20 plader
Produktlinje MicroAmp
Farve Klar, Optisk
Produkttype Mikroplade
Til brug med (udstyr) Termocykler, genetisk analysator, DNA-analysator
Nederdel stil Semi
Materiale Polycarbonat, Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 0.2 mL
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 0.1 mL
Mængde 20 plader
Reaktionshastighed Hurtig
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.