Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optiske 96-brønds hurtige blå reaktionsplader med stregkode
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
- Optimeret til ydeevne med Applied Biosystems instrumenter
- Certificeret DNA-, RNAse- og PCR-hæmmerfri med prøveudtagningstests i processen
- Konstrueret til ANSI™ /SBS-standard, velegnet til højkapacitetslaboratorier og robothåndtering
- Stor mekanisk stabilitet og fladhed til komplette workflowbehov
- Brug af polypropylen og højtemperaturstøbeproces hjælper med at forhindre DNA, RNA og enzymer i at binde, mens polycarbonat giver mekanisk stabilitet, fladhed og fremragende holdbarhed
- Ideelt valg til brug med automatisering/robotik og multi-instrument eksperimenter (som termisk cycler, real-time termisk cycler, genetisk analysator)
- Tyndvægskonstruktion giver mulighed for tæt pasform til termiske blokke med fremragende varmeoverførsel fra termisk blok til prøve
- Letlæselig, sort brøndidentifikationstekst hjælper med at minimere pipeteringsfejl og forbedrer prøveforberedelsesproduktiviteten
- Platform: 310 Genetic Analyzer, 3130 Genetic Analyzer, 3130xL Genetic Analyzer, 3500 Dx Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer, 3500xL Dx Genetic Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3730 3700x DNA Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3730 DNA Analyzer Dx System, 7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOnePlus™ , Veriti™ Dx Fast Thermal Cycler, Veriti Hurtig termisk cykler, ViiA™ 7 Dx Fast System, ViiA 7 Hurtigt system
PCR, PCR& Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR)
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Inkluderer stregkode |
| Certificeringer/compliance | Certificeret DNA/RNase-fri |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Emballage | 20 plader |
| Produktlinje | MicroAmp |
| Farve | Optisk, Blå |
| Produkttype | Mikroplade |
| Til brug med (udstyr) | Termocykler, genetisk analysator, DNA-analysator |
| Nederdel stil | Semi |
| Materiale | Polycarbonat, Polypropylen |
| Vis mere |