Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optiske 96-brønds klare GPLE-reaktionsplader med stregkode
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Indeholder
Twenty 96-Well plates
- Til laboratoriebrug
- Optimeret til ydeevne med Applied Biosystems instrumenter
- Høj mekanisk stabilitet og fladhed til komplette workflowbehov
- Polypropylen og højtemperaturstøbeproces hjælper med at forhindre DNA, RNA og enzymer i at binde, mens polycarbonat giver mekanisk stabilitet, fladhed og høj holdbarhed
- ANSI™ /SBS-kompatibel konstruktion
- Ideelt valg til brug med automatisering/robotik og multi-instrument eksperimenter (som termisk cykler, real-time termisk cykler, genetisk analysator)
- Tyndvægskonstruktion giver mulighed for tæt pasform til termiske blokke med høj varmeoverførsel fra termisk blok til prøve
- Letlæselig, sort tekst med god identifikation hjælper med at minimere pipettering og forbedrer prøveforberedelsesproduktiviteten
- Platform: 2720 Thermal Cycler, 3130 Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, 3500 Dx Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer, 3500xL Dx Genetic Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3500xL DNA Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3730 7300 System, 7500 System, 7900HT System, GeneAmp™ 9700, ProFlex™ PCR system, QuantStudio™ , QuantStudio Dx, SimpliAmp™ Thermal Cycler, Veriti™ Dx Thermal Cycler, Veriti Thermal Cycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA 7 System
Hurtig PCR, PCR, PCR& Real-Time PCR, Rutine PCR
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Inkluderer stregkode |
| Certificeringer/compliance | Certificeret DNA/RNase-fri |
| Indhold og opbevaring | 20 96-brønds plader. Opbevares ved stuetemperatur. |
| Emballage | 20 plader |
| Produktlinje | MicroAmp |
| Farve | Klar, Optisk |
| Produkttype | Mikroplade |
| Til brug med (udstyr) | Termocykler, genetisk analysator, DNA-analysator |
| Nederdel stil | Semi |
| Materiale | Polycarbonat, Polypropylen |
| Vis mere |
Til laboratoriebrug