Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optiske 96-brønds blå reaktionsplader med stregkode
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
- Optimeret til ydeevne med Applied Biosystems instrumenter
- Certificeret DNA-, RNAse- og PCR-hæmmer-fri med prøveudtagningstest under processen
- Konstrueret til ANSI™ /SBS-standard, velegnet til højkapacitetslaboratorier og robothåndtering
- Stor mekanisk stabilitet og fladhed til komplette workflowbehov
- Polypropylen og højtemperaturstøbningsproces hjælper med at forhindre DNA, RNA og enzymer i at binde, mens polycarbonat giver mekanisk stabilitet, fladhed og høj holdbarhed
- Ideelt valg til brug med automatisering/robotik og multi-instrument eksperimenter (såsom termisk cykler, real-time termisk cykler, genetisk analysator)
- Tyndvægskonstruktion giver mulighed for tæt pasform til termiske blokke med fremragende varmeoverførsel fra termisk blok til prøve
- Letlæselig, sort brøndidentifikationstekst hjælper med at minimere pipeteringsfejl og forbedrer prøveforberedelsesproduktiviteten
- Platform: 2720 Thermal Cycler, 3130 Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, 3500 Dx Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer, 3500xL Dx Genetic Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3500xL DNA Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3730 7300 System, 7500 System, 7900HT System, GeneAmp™ 9700, ProFlex™ PCR system, QuantStudio™ , QuantStudio Dx, SimpliAmp™ Thermal Cycler, Veriti™ Dx Thermal Cycler, Veriti Thermal Cycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA 7 System
PCR, PCR& Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR)
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Inkluderer stregkode |
| Certificeringer/compliance | Certificeret DNA/RNase-fri |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Emballage | 20 plader |
| Produktlinje | MicroAmp |
| Farve | Optisk, Blå |
| Produkttype | Mikroplade |
| Til brug med (udstyr) | Termocykler, genetisk analysator, DNA-analysator |
| Nederdel stil | Semi |
| Materiale | Polycarbonat, Polypropylen |
| Vis mere |