Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optiske 384-brønds klare reaktionsplader med stregkode
Artikelnummer. 15262995 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
20 plader
500 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15262995 20 plader Pakke med 20
15252995 500 plader Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15262995 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4483285
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel løsning til arbejde, der kræver særlig håndtering og en endnu større grad af holdbarhed til brug med multi-instrument eksperimenter
Valideret med Applied Biosystems instrumenter for optimal pasform og ydeevne.
  • Valideret med Applied Biosystems instrumenter for optimal pasform og ydeevne
  • Certificeret DNA-, RNAse- og PCR-hæmmerfri med prøveudtagningstests i processen
  • Konstrueret til ANSI™ /SBS-standard, velegnet til højkapacitetslaboratorier og robothåndtering
  • Stor mekanisk stabilitet og fladhed til komplette workflowbehov
  • Brug af polypropylen og højtemperaturstøbeproces hjælper med at forhindre DNA, RNA og enzymer i at binde, mens polycarbonat giver mekanisk stabilitet, fladhed og høj holdbarhed
  • Ideelt valg til brug med automatisering/robotik og multi-instrument eksperimenter (som termisk cykler, real-time termisk cykler, genetisk analysator)
  • Tyndvægskonstruktion giver mulighed for tæt pasform til termiske blokke med fremragende varmeoverførsel fra termisk blok til prøve
  • Letlæselig, sort brøndidentifikationstekst hjælper med at minimere pipeteringsfejl og forbedrer prøveforberedelsesproduktiviteten
  • Platform: 3130 Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, 3500 Dx Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer, 3500xL Dx Genetic Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3730xl, DNA Analyzer, 79000xl GeneAmp™ 9700, QuantStudio™ , QuantStudio Dx, Veriti™ Dx Thermal Cycler, Veriti Thermal Cycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA 7 System
PCR, PCR& Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Inkluderer stregkode
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/RNase-fri
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Emballage 20 plader
Produktlinje MicroAmp
Farve Klar, Optisk
Produkttype Mikroplade
Til brug med (udstyr) Termocykler, genetisk analysator, DNA-analysator
Nederdel stil Med krave
Materiale Polycarbonat, Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 40μ l
Antal Wells 384
Mængde 20 plader
Reaktionshastighed Standard