Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Klar klæbende film
Artikelnummer. 10595025 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
100 film
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10595025 100 film Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 10595025 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4306311
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Indeholder: 100 film
Skaber en sikker forsegling på tværs af hele mikropladen for at forhindre fordampning og forurening fra brønd til brønd.
Tilgængelig som klar (økonomisk og klæbrig) eller optisk (klar til real-time PCR og ikke-klæbrig)
  • Klæbemiddel giver tæt forsegling over brønde for at forhindre lækager og fordampning
  • Let at påføre og fjerne
Reducer lækager, fordampning og brønd-til-brønd-kontamination
  • Denne klæbende film forsegler dine prøver sikkert i brøndene på dine mikroplader, hvilket reducerer lækager, fordampning og kontaminering blandt prøvebrøndene
  • Nem at bruge
  • Træk blot bagsiden væk fra den klæbende film og påfør den fast hen over toppen af en mikroplade
  • Når de er forseglet, kan du stable mikropladerne sikkert uden at bekymre dig om kontaminering
  • Bruge MicroAmp Adhæsive Seal Film Applikator til at fremskynde forsegling af flere mikroplader
Se brugervejledningen eller indlægssedlen for begrænset etiketlicens og varemærkeoplysninger.
Automatiseret genomisk DNA-oprensning, automatiseret nukleinsyreoprensning, DNA& RNA oprensning& Analyse, PCR, PCR& Realtids PCR
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Materiale Polyethylen
Sterilitet Ikke steril
Antal Wells 96
Mængde 100 film
Indhold og opbevaring Indeholder: 100
film Opbevaring: Stuetemperatur
Til brug med (udstyr) GeneAmp 9700, SimpliAmp™ Thermal Cycler, Veriti Dx Fast Thermal Cycler, Veriti Dx Thermal Cycler, Veriti Hurtig termisk cykler, Veriti Thermal Cycler, ProFlex™ PCR system
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produkttype Film, segl eller applikator
Produktlinje MicroAmp
Klæbemiddel Klæbende film
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +120 °C
Pladekompatibilitet 96/384-brønds plade