Indeholder
1 MicroAmp Centrifuge adapter
Plads til en enkelt MicroAmp reaktionsrør, passer til en standard mikrocentrifugerotor, og kan bruges ved op til 15.000 xg.
- Plads til single MicroAmp reaktionsrør for nemheds skyld
- Konstrueret til at passe til standard mikrocentrifugerotor, hvilket giver fleksibilitet
Se brugervejledningen eller indlægssedlen for begrænset etiketlicens og varemærkeoplysninger.
PCR, PCR og Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur |
| Til brug med (udstyr) | 2720 Thermal Cycler, GeneAmp™ 9700, ProFlex™ PCR system, SimpliAmp™ Thermal Cycler, Veriti™ Dx Thermal Cycler, Veriti™ Termisk cykler |
| Mængde | 1 adapter |