Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Applikator for klæbende film
Artikelnummer. 17839152 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 applikatorer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17839152 5 applikatorer Hver
1 options
Artikelnummer. 17839152 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4333183
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    787.00 DKK
    271.22 DKK / Pakke med 1
    Spare 515.78 DKK
    65% Slukket
På lager
Indeholder
Fem klæbende forseglingsapplikatorer
Bruges til at danne en sikker forsegling mellem en mikroplade og en klæbende film
Dann en tæt forsegling
  • De MicroAmp Adhesive Film Applicator giver dig mulighed for ergonomisk at skubbe en klæbende film ned på en mikroplade for at danne en tæt forsegling og minimere luftbobler
  • Denne tætte forsegling vil forhindre brønd-til-brønd-kontamination og prøvetab
Hurtigt og nemt
  • Brug MicroAmp Adhæsive Film Applikator til at fremskynde processen med at forsegle flere mikroplader
  • Dette værktøj er designet i henhold til mikropladedimensionerne, så du hurtigt kan forsegle en mikroplade
  • Den robuste proprietære plast tåler konstant brug til store screeningsapplikationer
Se brugervejledningen eller indlægssedlen for begrænset etiketlicens og varemærkeoplysninger.
PCR, PCR& Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje MicroAmp
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/RNase-fri
Farve Neutral
Inkluderer Indeholder: 5 selvklæbende forseglingsapplikatorer
Materiale Polyethylen
nr. pr. pakke Pakke med 5
Opbevaringskrav Stuetemperatur
Produkttype Applikator for klæbende film
Mængde 5 applikatorer