Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Applikator for klæbende film
Artikelnummer. 10075764 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
5 applikatorer
Artikelnummer. Mængde
10075764 5 applikatorer
1 options
Artikelnummer. 10075764 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4333183
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Fem klæbende forseglingsapplikatorer
Bruges til at danne en sikker forsegling mellem en mikroplade og en klæbende film
Dann en tæt forsegling
  • De MicroAmp Adhesive Film Applicator giver dig mulighed for ergonomisk at skubbe en klæbende film ned på en mikroplade for at danne en tæt forsegling og minimere luftbobler
  • Denne tætte forsegling vil forhindre brønd-til-brønd-kontamination og prøvetab
Hurtigt og nemt
  • Brug MicroAmp Adhæsive Film Applikator til at fremskynde processen med at forsegle flere mikroplader
  • Dette værktøj er designet i henhold til mikropladedimensionerne, så du hurtigt kan forsegle en mikroplade
  • Den robuste proprietære plast tåler konstant brug til store screeningsapplikationer
Se brugervejledningen eller indlægssedlen for begrænset etiketlicens og varemærkeoplysninger.
PCR, PCR& Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje MicroAmp
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/RNase-fri
Farve Neutral
Inkluderer Indeholder: 5 selvklæbende forseglingsapplikatorer
Materiale Polyethylen
nr. pr. pakke Pakke med 5
Opbevaringskrav Stuetemperatur
Produkttype Applikator for klæbende film
Mængde 5 applikatorer