Indeholder
10 MicroAmp 96-brønds baser.
De MicroAmp 96-brønds bakke er påkrævet for mere effektiv prøvebehandling på Applied Biosystems 96-brønds termiske cyklere.
- Konstrueret til effektiv prøvebehandling
- Designet specielt til MicroAmp reaktionsrør med hætter
- Fremstillet efter høje specifikationer, hvilket sikrer kvalitetsprodukt
- Gør det muligt at organisere rørene, mens prøven tilsættes og blandes
- Reducerer spild og rørsammenblandinger ved at sikre og bestille dine rør på laboratoriebænken
- Når prøverne er klar, er bakke med rør direkte på blok af termocykler
- Eliminerer besværet med at overføre rør
- Giver termisk kontakt nødvendig for termisk cykling
Se brugervejledningen eller indlægssedlen for begrænset etiketlicens og varemærkeoplysninger.
PCR, PCR og Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Certificeret DNA/RNase-fri |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 10 MicroAmp™ 96-brønds bakker. Opbevares ved stuetemperatur. |
| Produktlinje | MicroAmp |
| Farve | Neutral |
| Produkttype | Bakke |
| Til brug med (udstyr) | GeneAmp 9700, 2720 Thermal Cycler |
| Til brug med (applikation) | PCR |
| Pladekompatibilitet | 96-brøndsplade |
| Mængde | 10 bakker |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |