Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 96-brønds bakke til VeriFlex™ Blokke
Artikelnummer. 10361235 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
10 bakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10361235
Brand: Applied Biosystems™ 4379983
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
10 MicroAmp 96-brønds bakker til VeriFlex blokke.
Konstrueret til effektiv prøvebehandling
•Konstrueret til effektiv prøvebehandling
• Designet specielt til MicroAmp™ Hurtigreaktionsrør med hætter (0,1 ml) og MicroAmp™ Hurtige 8-rørs strimler (0,1 ml)
• Designet specielt til MicroAmp™ Reaktionsrør med hætter (0,2 ml)
• Fremstillet til høje specifikationer, hvilket sikrer et kvalitetsprodukt
Bekvemmelighed og ydeevneMicroAmp™ 96-brønds bakke til VeriFlex™ Blocks giver dig mulighed for at organisere dine rør, mens du tilføjer prøve og blanding. Denne praktiske bakke reducerer spild og rørforvekslinger ved at sikre og bestille dine rør på laboratoriebænken. Når prøverne er klar, skal du blot sætte bakken med rør direkte på blokken StepOne™ Real-Time PCR System eller Veriti™ Termisk cykler. Bakken eliminerer ikke kun besværet med at overføre rørene, men den giver også den termiske kontakt, der er nødvendig for termisk cykling.
Bemærk: Se brugervejledningen eller indlægssedlen for begrænset etiketlicens og varemærkeoplysninger. Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/RNase-fri
Indhold og opbevaring Indeholder 10 MicroAmp™ 96-brønds bakker til VeriFlex™ Blokke. Opbevares ved stuetemperatur.
Produktlinje MicroAmp
Farve Sort
Produkttype Bakke
Til brug med (udstyr) 2720 Thermal Cycler, SimpliAmp™ Thermal Cycler, StepOnePlus™ , Veriti Dx Fast Thermal Cycler, Veriti Dx Thermal Cycler, Veriti Hurtig termisk cykler, Veriti Thermal Cycler, ProFlex™ PCR system
Til brug med (applikation) PCR
Pladekompatibilitet 96-brøndsplade
Mængde 10 bakker