Indeholder
Holder op til 96 MicroAmp rør uden hætter (0,2 ml) til behandling enten på System 9600 eller 9700. Brug med MicroAmp 96-brønds base P/N N8010531
Dette sæt holder MicroAmp reaktionsrør uden hætter til bearbejdning på Veriti 96-brønds termisk cykler, 96-brønd GeneAmp PCR System 9700, eller Applied Biosystems 2720 Thermal Cycler.
- Tilgængelig i formater med 96 eller 24 brønde, hvilket giver fleksibilitet
- Designet til kompatibilitet med MicroAmp reaktionsrør og MicroAmp8-Strip reaktionsrør
- Organiser rørene, mens du tilføjer prøver og blander
- Reducerer spild og rørsammenblandinger ved at sikre og bestille rør på laboratoriebænken
- Når prøverne er klar, sættes bakke med rør direkte på blokken af GeneAmp Termisk cykler
- Bakke eliminerer besværet med at overføre rør og giver termisk kontakt nødvendig for højtydende termisk cykling
Se brugermanualen eller indlægssedlen for begrænset etiketlicens og varemærkeoplysninger.
PCR, PCR og Real-Time PCR
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Certificeret DNA/RNase-fri |
| Indhold og opbevaring | Holder op til 96 MicroAmp™ rør ⁄med hætter (0,2 ml) til behandling enten på System 9600 eller 9700. Brug med MicroAmp™ 96-brønds base P ⁄N N8010531 |
| Produktlinje | MicroAmp |
| Farve | Hvid |
| Produkttype | 96-brønds bakke/holdersæt |
| Til brug med (udstyr) | 2720 Thermal Cycler, 7000 System, AB 2720 Thermal Cycler, GeneAmp 9700, 2720 Thermal Cycler |
| Til brug med (applikation) | PCR |
| Pladekompatibilitet | 96-brøndsplade |
| Mængde | 10 sæt |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |