Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 96-brønds bakke/holdersæt til Veriti™ Systemer
Artikelnummer. 10764617 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
10 bakker
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10764617 10 bakker Hver
1 options
Artikelnummer. 10764617 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4381850
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Includes
10 MicroAmp 96-brønds bakke/holdersæt.
Konstrueret til effektiv prøvebehandling
Specielt designet til at holde godt fast MicroAmp 8-rørs strimler (0,2 ml) og MicroAmp reaktionsrør uden hætter (0,2 ml) i et 96-brønds format til behandling på Veriti 96-Well Thermal Cycler.
  • Designet specifikt til MicroAmp8-Tubes Strip (0,2mL) og MicroAmp reaktionsrør uden hætter (0,2 ml)<
  • Fremstillet efter høje specifikationer, hvilket sikrer kvalitetsprodukt
  • Gør det muligt at organisere rørene, mens prøven tilsættes og blandes
  • Reducerer spild og rørsammenblandinger ved at sikre og bestille rør på laboratoriebænken
  • Når prøverne er klar, sættes bakke med rør direkte på blokken af Veriti 96-Well Thermal Cycler
  • Eliminerer besværet med at overføre rør og giver termisk kontakt nødvendig for termisk cykling
Se brugervejledningen eller indlægssedlen for begrænset etiketlicens og varemærkeoplysninger.
PCR, PCR og Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR)
Order Info
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/RNase-fri
Indhold og opbevaring Indeholder 10 MicroAmp™ 96-⁄brønds bakkeholdersæt. Opbevares ved stuetemperatur.
Produktlinje MicroAmp
Farve Blå
Produkttype Bakke/holdersæt
Til brug med (udstyr) SimpliAmp™ Thermal Cycler, Veriti Dx Thermal Cycler, Veriti Thermal Cycler, ProFlex™ PCR system
Til brug med (applikation) PCR
Pladekompatibilitet 96-brøndsplade
Mængde 10 bakker