Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 96-brønds støttebase
Artikelnummer. 10157444 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
10 baser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10157444 10 baser Hver
1 options
Artikelnummer. 10157444 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4379590
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Indeholder
Indeholder 10 MicroAmp 96-brønds støttebaser
Designet til at holde MicroAmp Reaktionsrør i bakke/holdersæt eller MicroAmp 48- og 96-brønds plader til bekvem brug i præ- og post-PCR prøvebehandling
  • Praktisk til præ- og post-PCR prøvebehandling
  • Nem at bruge til pipettering
  • Understøtter 48-brønds og 96-brønds pladeformater
  • Opnå ensartede resultater med alle instrumenter, der har opvarmede prøvedæksler for at eliminere kondensering og behov for mineralolieoverlejring
  • Proprietær MicroAmp Reaktionsrør er essentielle for højtydende PCR, da de sikrer størst temperatur- og amplifikationsensartethed for dine prøver
  • Platform: 2720 Thermal Cycler, 3130 Genetisk Analyzer, 3130 xl Genetisk Analyzer, 3500 Dx Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer, 3500xL Dx Genetic Analyzer , 3500xL Genetic Analyzer, 3500xL DNA Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3730 DNA 7000 System, 7300 System, 7500 Fast Dx System, 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, GeneAmp™ 9700, ProFlex™ PCR system, QuantStudio™ , QuantStudio Dx, SimpliAmp™ Thermal Cycler, StepOnePlus™ , Veriti™ Dx Fast Thermal Cycler, Veriti Dx Thermal Cycler, Veriti Hurtig termisk cykler, Veriti Thermal Cycler, ViiA™ 7 Dx Fast System, ViiA 7 Dx System, ViiA 7 Hurtigt system, ViiA 7 System
Se brugervejledningen eller indlægssedlen for begrænset etiketlicens og varemærkeoplysninger.
PCR, PCR& Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/RNase-fri
Indhold og opbevaring Indeholder 10 MicroAmp™ 96-brønds støttebaser. Opbevares ved stuetemperatur.
Emballage 10 baser
Produktlinje MicroAmp
Farve Sort
Produkttype 96-brønds pladebase
Til brug med (udstyr) 2720 Thermal Cycler, 3500xL Dx Genetisk Analyzer, 7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, AB 2720 Thermal Cycler, GeneAmp 9700, QuantStudio™ , SimpliAmp™ Thermal Cycler, StepOnePlus™ , Veriti Dx Fast Thermal Cycler, Veriti Dx Thermal Cycler, Veriti Hurtig termisk cykler, Veriti Thermal Cycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA™ 7 System, 3500xL genetisk analysator, QuantStudio™ Dx, ProFlex™ PCR system, ViiA™ 7 Dx Fast System, ViiA™ 7 Fast System, 3730xl DNA Analyzer, 7500 Fast Dx System, 3130 Genetic Analyzer, 2720 Thermal Cycler, 3730 DNA Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, 3500 Dx Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer
Antal Wells 96
Til brug med (applikation) PCR
Pladekompatibilitet 96-brøndsplade
Mængde 10 baser