Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 8-rørsstrimmel, 0,2 ml
Artikelnummer. 10733087 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
125 strimler
Pakningsstørrelse:
Pakke med 125
Artikelnummer. Mængde unitSize
10733087 125 strimler Pakke med 125
1 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27969” to get your promotional price
Artikelnummer. 10733087 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. N8010580
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27969” to get your promotional price
Indeholder
Strip af 8 vedhæftet MicroAmp rør
Kræver
Hætter eller fulde pladeforseglinger til at omslutte rør
Rør passer præcist til industristandard brøndafstand
Optimalt designet til præcis PCR med 0,2 ml termiske cykler som f.eks Veriti™ 96-Well Thermal Cycler, GeneAmp™ PCR System 9700 og Applied Biosystems 2720 Thermal Cycler.
  • Fremstillet til at passe præcist til industristandard brøndafstand
Prøve ensartethed
  • Bruges med alle instrumenter, der har opvarmede prøvedæksler for at eliminere kondensering og behovet for mineralolieoverlejring
  • Proprietære rør er afgørende for højtydende PCR og sikrer stor temperatur- og amplifikationsensartethed for prøver
  • Hver strimmel i ét stykke har otte 0,2 ml MicroAmp Reaktionsrør forbundet nær røråbningen
  • Anbefalet maksimal reaktionsvolumen: 100 μL
PCR, PCR& Realtids PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/Rnase fri
Farve Neutral
Volumen (metrisk) Virker 0.2 mL
Volumen (metrisk) 0.25 mL
Mængde 125 strimler
Til brug med (udstyr) Thermal Cyclers eller Real-Time PCR-systemer
Produktlinje MicroAmp
Materiale Polypropylen
Indhold og opbevaring Strip af 8 vedhæftet MicroAmp™ rør, vil kræve hætter eller fulde pladeforseglinger for at omslutte rørene. Anbefalet maksimalt reaktionsvolumen på 100μ L.
Reaktionshastighed Standard
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Lukketype Ikke inkluderet
Antal Wells 96
Format 125 Striprør
Produkttype 8-stavs rør