Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 8-Cap Strip, klar
Artikelnummer. p-4926358 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
1500 Strips (5 pk./300)
300 strimler
Pakningsstørrelse:
Pakke med 300
Pakke med 8
Artikelnummer. 10209104
Brand: Applied Biosystems™ N8010535
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til at passe på MicroAmp reaktionsrør, rørstrimler og 96-brøndsplader
MicroAmp™ Cap Strips har en hvælvet profil og er velegnede til end-point PCR. 8-hætte strimler fås i klare eller et assorteret sæt af rød, orange, blå og grøn.
  • Vil ikke forstyrre prøvelæsningen
  • Giver tæt forsegling for at minimere fordampning
  • Let at påføre og fjerne
Minimerer fordampning
  • Bruge MicroAmp Caps Strips for at forsegle rør og reducere muligheden for kontaminering i prøvebrønde og hjælpe med at sikre pålidelige resultater
  • Nem at bruge
    • Bruge MicroAmp Hætteinstallationsværktøj (sælges separat) til at skubbe hætterne ned og danne tæt forsegling
    • Når du er klar, skal du blot fjerne hætterne ved hjælp af tapperne i enden
    Farvet til nem organisering
    • Fås i forskellige farver for at hjælpe med at spore rør under analyseforberedelse
    • Til real-time PCR-applikationer, brug MicroAmp Optiske 8-Cap Strips (fabrikant nr. 4323032) med flad-top profil
    PCR, PCR& Realtids PCR
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Certificeringer/compliance Certificeret DNA/Rnase fri
    Farve Neutral
    Mængde 300 strimler
    Til brug med (udstyr) Termiske cyklere
    Produktlinje MicroAmp
    Materiale Polypropylen
    Indhold og opbevaring Strip med 8 påsatte hætter til brug med 0,2 mL individuelle rør, stripsrør (0,1 eller 0,2 mL) eller 48- eller 96-brønds plader. Naturlig (klar) farve. Opbevares ved stuetemperatur.
    Forsendelsestilstand Stuetemperatur
    Lukketype Hvælvet kasket
    Antal Wells 96
    Format 300 Strip Caps
    Produkttype 8-Strip Cap