Description
MicroAmp™ Cap Strips har en hvælvet profil og er velegnede til end-point PCR. 8-hætte strimler fås i klare eller et assorteret sæt af rød, orange, blå og grøn.
- Vil ikke forstyrre prøvelæsningen
- Giver tæt forsegling for at minimere fordampning
- Let at påføre og fjerne
- Bruge MicroAmp Caps Strips for at forsegle rør og reducere muligheden for kontaminering i prøvebrønde og hjælpe med at sikre pålidelige resultater
- Bruge MicroAmp Hætteinstallationsværktøj (sælges separat) til at skubbe hætterne ned og danne tæt forsegling
- Når du er klar, skal du blot fjerne hætterne ved hjælp af tapperne i enden
- Fås i forskellige farver for at hjælpe med at spore rør under analyseforberedelse
- Til real-time PCR-applikationer, brug MicroAmp Optiske 8-Cap Strips (fabrikant nr. 4323032) med flad-top profil
PCR, PCR& Realtids PCR
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | Certificeret DNA/Rnase fri |
| Farve | Diverse |
| Volumen (metrisk) | 0.2 mL |
| Mængde | 300 strimler |
| Til brug med (udstyr) | Termiske cyklere |
| Produktlinje | MicroAmp |
| Materiale | Polypropylen |
| Indhold og opbevaring | Strip med 8 påsatte hætter til brug med 0,2 mL individuelle rør, stripsrør (0,1 eller 0,2 mL) eller 48- eller 96-brønds plader. Assorterede farver. |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Lukketype | Hvælvet kasket |
| Show More |