Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 48-brønds optisk klæbende film
Artikelnummer. p-4918064 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
100 film
25 film
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10784027
Brand: Applied Biosystems™ 4375928
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
100 or 25 MicroAmp 48-Well Optical Adhesive Films
Reducerer chancen for brønd-til-brønd-kontamination og prøvefordampning, når den påføres en 48-brønds mikroplade
  • Trykfølsomt klæbemiddel giver tæt forsegling over hver brønd
  • Vil ikke forstyrre prøvelæsningen
  • Let at påføre og fjerne, vil ikke klæbe til handsker
  • Forebyg prøvetab
  • Optisk klar klæbende film forhindrer prøvetab ved sikkert at forsegle i brønde på mikroplader og reducere lækager, fordampning og kontaminering mellem prøvebrønde for at sikre ensartede realtids PCR-data
  • Nem at bruge: Du skal blot fjerne bagsiden og påføre den fast på toppen af mikropladen
  • Når mikropladerne er forseglet, kan de sikkert stables uden at bekymre dig om kontaminering
  • Designet til at passe MicroAmp Hurtige optiske 48-brønds plader
Bemærk : Se 'brugervejledningen eller indlægssedlen for begrænset etiketlicens og varemærkeoplysninger.
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Applikationer:
PCR, PCR& Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Optisk
Materiale Polyester
Antal Wells 48
Mængde 25 film
Indhold og opbevaring Indeholder 25 MicroAmp™ 48-brønds optiske klæbende film. Opbevares ved stuetemperatur.
Til brug med (udstyr) Trin Et™ ,
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produkttype Film, segl eller applikator
Produktlinje MicroAmp
Klæbemiddel Trykfølsom
Pladekompatibilitet 48-brønds plade