Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 12-Cap Strip
Artikelnummer. 10498444 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1000 strimler (5 pk./200)
200 strimler
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10498444 200 strimler Hver
10487294 1000 strimler (5 pk./200) Pakke med 12
10573122 1000 strimler (5 pk./200) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
To receive the discount customers must purchase 2 of the same product at list price in a single order to receive 30% discount. There is no limit to the multiples of 2 that customers can buy. Use promo code ”27974” to get your promotional price
Artikelnummer. 10498444 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. N8010534
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
To receive the discount customers must purchase 2 of the same product at list price in a single order to receive 30% discount. There is no limit to the multiples of 2 that customers can buy. Use promo code ”27974” to get your promotional price
Designet til at passe på MicroAmp reaktionsrør, rørstrimler og 96-brøndsplader
MicroAmp™ Cap Strips are designed to fit on MicroAmp™ reaction tubes, tube strips, and 96-well plates. They are available in 8-cap and 12-cap strips in clear or an assorted set of red, orange, blue, and green. They have a domed profile and are suitable for end-point PCR. Attach caps using the MicroAmp™ Cap Installing Tool.
Will not interfere with sample reading.
MicroAmp™ Cap Strips har en hvælvet profil og er velegnede til end-point PCR. 12-hætte strimler fås i klar eller et assorteret sæt af rød, orange, blå og grøn.
  • Vil ikke forstyrre prøvelæsningen
  • Giver tæt forsegling for at minimere fordampning
  • Let at påføre og fjerne
Minimerer fordampning
  • Bruge MicroAmp Caps Strips for at forsegle rør og reducere muligheden for kontaminering i prøvebrønde og hjælpe med at sikre pålidelige resultater
  • Nem at bruge
  • Bruge MicroAmp Hætteinstallationsværktøj (sælges separat) til at skubbe hætterne ned og danne tæt forsegling
  • Når du er klar, skal du blot fjerne hætterne ved hjælp af tapperne i enden
  • Farvet til nem organisering
  • Fås i forskellige farver for at hjælpe med at spore rør under analyseforberedelse
Se brugervejledningen eller indlægssedlen for begrænset etiketlicens og varemærkeoplysninger.
PCR, PCR& Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/Rnase fri
Farve Clear
Mængde 200 strimler
Til brug med (udstyr) Termiske cyklere
Produktlinje MicroAmp
Materiale Polypropylen
Indhold og opbevaring Indeholder 200 MicroAmp™ 12-Cap-strimler, klare. Opbevares ved stuetemperatur.
Reaktionshastighed Standard
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Lukketype Hvælvet kasket
Antal Wells 96
Format 200 Strip Caps
Produkttype 12-cap Strip