Få mere at vide
Applied Biosystems™ MeltDoctor™ HRM reagenssæt
Artikelnummer. 10648095 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 10648095
Brand: Applied Biosystems™ 4425557
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
AmpliTaq Gold™ 360 DNA polymerase, AmpliTaq Gold 360 Buffer, 360 GC Enhancer, GeneAmp™ dNTP blanding, MeltDoctor HRM farvestof (20X)
Leverer individuelt pakkede PCR-komponenter og MeltDoctor™ HRM-farvestof påkrævet til smelteanalyse med høj opløsning.
High Resolution Melting (HRM) analyse er en post-PCR analysemetode, der bruges til at identificere genetisk variation i nukleinsyresekvenser.
High Resolution Melting (HRM) analyse er en post-PCR analysemetode, der bruges til at identificere genetisk variation i nukleinsyresekvenser.
Dette sæt inkluderer:
  • AmpliTaq Gold™ 360 DNA Polymerase, som, når det kombineres med AmpliTaq Gold™ 360 Buffer og 360 GC Enhancer, amplificerer en lang række DNA-sekvenskontekster. AmpliTaq Gold™ 360 DNA-polymerase leverer 360° dækning for en hel række af mål
  • GeneAmp™ dNTP-blanding
  • MeltDoctorHRM Dye, en stabiliseret form af fluorescerende SYTO™ 9 dobbeltstrenget nukleinsyrefarvning udviklet af Molecular Probes
Genekspressionsanalyse& Genotyping, genetisk variationsanalyse ved hjælp af realtids-PCR, genotyping& Genomisk profilering, High Resolution Melting (HRM) Analyse, Methyleringsanalyse, Methyleringssensitiv HRM-analyse, PCR& Real-Time PCR, RNAi, Epigenetik& Ikke-kodende RNA-forskning, realtids-PCR (qPCR)
Ordreinfo
Den garanterede minimumsholdbarhed er 60 dage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Dette sæt inkluderer: AmpliTaq Gold™ 360 DNA-polymerase (2 x 50μ L, hver på 5 U/μ L), AmpliTaq Gold™ 360 Buffer, 360 GC Enhancer, GeneAmp™ dNTP Blend, og MeltDoctor™ HRM farvestof (20x). Sættet giver tilstrækkelige materialer til 250 20-μ L-reaktioner ved brug af 2 U AmpliTaq Gold 360 DNA-polymerase pr. reaktion.
Opbevares ved -15° til -°25.
Garanteret minimum holdbarhed er 60 dage (nøjagtig udløbsdato trykt på produktet og CofA).
Detektionsmetode HRM
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Polymerase AmpliTaq Gold 360 DNA-polymerase
Teknik HRM (High Resolution Melting) analyse, mutationsscanning
Til brug med (udstyr) 7500 Fast System, 7900HT Fast System
Genotypingsmål SNP'er (ukendte eller talrige), epigenetiske mål
Etiket eller farvestof Høj opløsning smeltning (HRM), SYTO 9
Produktlinje MeltDoctor
Produkttype Hrm reagenssæt
Mængde 1 sæt
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Prøvetype DNA (genomisk), cDNA