Få mere at vide
MeltDoctor™ MeltDoctor™ HRM positiv kontrolsæt
Artikelnummer. 10085704 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10085704
Brand: MeltDoctor™ 4410126
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
MeltDoctor™ HRM Allel A DNA (20X), 150 μL, MeltDoctor™ HRM Allel G DNA (20X), 150 μL, MeltDoctor™ HRM Allel A⁄G DNA (20X), 150 μL, MeltDoctor™ HRM Primer Mix (20X), 500 μL
Giver nukleinsyrekontroller til at demonstrere og fejlfinde High Resolution Melt (HRM) analyse
Sættet består af fremadgående og omvendte primere og tre DNA-skabeloner, der repræsenterer alleler AA, AB og BB.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
Anbefalet opbevaring
Store at -15° to -25°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 20X
Indhold og opbevaring Sættet består af: MeltDoctor™ HRM Allel A DNA (20x), 150μ L, MeltDoctor™ HRM Allel G DNA (20x), 150μ L, MeltDoctor™ HRM ⁄Allel AG DNA (20x), 150μ L, MeltDoctor™ HRM Primer Mix (20x), 500μ L Opbevares ved
-15° C til -25°
C Garanteret minimumsholdbarhed er 60 dage (nøjagtig udløbsdato trykt på produktet og CofA).
Kontrol skabelon DNA skabelon, der repræsenterer allelerne AA, AB og BB
Format Rør
Gen symbol ACTB
Sættype MeltDoctor HRM positiv kontrolsæt
Etiket eller farvestof Høj opløsning smeltning (HRM)
Produktlinje MeltDoctor
Produkttype HRM positiv kontrolsæt
Mængde 1 sæt
Forsendelsestilstand Våd is
Tilstrækkelig til 450 reaktioner
Mål β-aktin
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Antal reaktioner 450 reaktioner
Volumen 150μ L, 500μ L