Få mere at vide
MeltDoctor™ MeltDoctor™ HRM Master Mix
Artikelnummer. 10584835 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
50 mL
5 x 5 mL
10 x 5 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
50ml
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10584835 5 x 5 mL 25ml
10075704 50 mL Hver
10351235 5 mL Hver
10209164 10 x 5 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10584835 Leverandør MeltDoctor™ Leverandørnr. 4415452
Edge
Indeholder
Provided in a convenient 2X mix, containing: AmpliTaq Gold™ 360 DNA Polymerase, MeltDoctor HRM Dye, a dNTP blend including dUTP, Magnesium salts and other buffer components, precisely formulated to obtain optimal HRM results
Kræver
Skabelon og primere
Indeholder alle komponenter (undtagen skabelon og primere) formuleret til overlegen HRM-ydelse på tværs af en bred vifte af genomiske mål.
High Resolution Melting (HRM) analyse er en post-PCR analysemetode, der bruges til at identificere genetisk variation i nukleinsyresekvenser. I modsætning til nogle konkurrencedygtige blandinger MeltDoctor™ HRM Master Mix kræver ikke yderligere blanding før brug og er udviklet og optimeret udelukkende til HRM-applikationer.
  • Lav baggrundsfluorescens
  • Høj lysstyrke i nærvær af dobbeltstrenget DNA
  • Minimal temperaturforskydning af DNA-smeltning på grund af farvebinding
  • Termisk stabilitet til at tolerere PCR-cyklusforhold
  • Ingen hæmning af polymeraseaktivitet, hvilket resulterer i høj PCR-effektivitet
  • En dNTP-blanding inklusive dUTP, som minimerer overførselskontamination ved at tillade amplikonnedbrydning af uracil-DNA-glycosylase (UDG) i efterfølgende PCR-reaktioner
Udfør mutationsscanning:
  • HRM-analyse kan bruges til at scanne for mutationer i målgener til identifikation af variantprøver før sekventeringsanalyse
  • Som en mutationsscanningsteknik tilbyder HRM betydelige fordele i forhold til konventionelle metoder såsom Denaturing High-Performance Liquid Chromatography (DHPLC) og Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (DGGE)
Fordele ved HRM til mutationsscanning
  • Lavt reagensforbrug, med lidt spild: HRM kræver kun en 20 μL PCR-reaktion til analyse af hver prøve, hvilket eliminerer behovet for HPLC-opløsningsmidler eller DGGE-geler
  • Enkel, hurtig arbejdsgang: der kræves ingen yderligere instrumentering efter PCR-amplifikation; Et smeltetrin med høj opløsning kan simpelthen tilføjes til slutningen af PCR-profilen til øjeblikkelig analyse
  • Hurtig optimering: i modsætning til DHPLC er termisk optimering ikke påkrævet
  • Lavt prøveforbrug: efter HRM-analyse kan PCR-produktet anvendes direkte i en Sanger-sekventeringsreaktion
    Kvalitetskomponenter
    • Magnesiumsalte og andre bufferkomponenter, præcist formuleret til at opnå optimale HRM-resultater
    • AmpliTaq Gold™ 360 DNA-polymerase, en højoprenset DNA-polymerase, der giver varm-start-ydelse, minimerer ikke-specifik produktdannelse og gør det muligt at sætte reaktioner op ved stuetemperatur
    • MeltDoctor™ HRM Dye, en stabiliseret form af fluorescerende SYTO™ 9 dobbeltstrenget nukleinsyrefarvning udviklet af Molecular Probes
Ordreinfo
Den garanterede minimumsholdbarhed er 60 dage. Forsendelsesbetingelser: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Komponenter af MeltDoctor™ HRM Master Mix, leveret i et praktisk 2X-mix, inkluderer: AmpliTaq Gold™ 360 DNA polymerase, MeltDoctor™ HRM Dye, en dNTP-blanding inklusive dUTP, magnesiumsalte og andre bufferkomponenter, præcist formuleret til at opnå optimale HRM-resultater.
Opbevares ved -15° C til -25° C
Garanteret minimumsholdbarhed er 60 dage (nøjagtig udløbsdato trykt på produktet og CofA).
Detektionsmetode HRM
Form Væske
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Polymerase AmpliTaq Gold 360 DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig
Teknik HRM (High Resolution Melting) analyse, mutationsscanning
Til brug med (udstyr) 7500 Fast System, 7900HT Fast System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System
Genotypingsmål SNP'er (ukendte eller talrige), epigenetiske mål
Etiket eller farvestof Høj opløsning smeltning (HRM), SYTO 9
Produktlinje MeltDoctor
Produkttype HRM Master Mix
Mængde 5 x 5 mL
Til brug med (applikation) Genotypebestemmelse
Antal reaktioner 2500 reaktioner
Prøvetype DNA (genomisk), cDNA
Volumen 55 mL