Få mere at vide
Applied Biosystems™ MeltDoctor™ HRM-kalibreringsstandard (20X)
Artikelnummer. 10126904 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10126904 1 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 10126904 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4425562
Få en enklere genekspressionsarbejdsgang
Brug rabatkode 27954
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
1 rør indeholdende 1mL af en 20X opløsning af DNA-skabelon og primere, som, når de blandes med PCR-reagenser og farvestof, kan bruges til at forberede en kalibreringsplade til termisk og optisk højopløsningssmeltning (HRM).
Indeholder en DNA skabelon og primere
Kan bruges til at forberede en plade til termisk og optisk High Resolution Melt (HRM) kalibrering.
  • Applied Biosystems MeltDoctor HRM-kalibreringsstandard indeholder en DNA-skabelon og primere, som, når de blandes med PCR-reagenser og farvestof, kan bruges til at forberede en plade til termisk og optisk højopløsningssmeltekalibrering
Genekspressionsanalyse& Genotyping, Genotyping& Genomisk profilering, High Resolution Melting (HRM) Analyse, Methyleringsanalyse, Methyleringssensitiv HRM-analyse, PCR& Real-Time PCR, RNAi, Epigenetik& Ikke-kodende RNA-forskning, realtids-PCR (qPCR)
Ordreinfo
Forsendelse af våd is; butik på -15° til -°25°C; garanteret minimum holdbarhed er 60 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Rør
Indhold og opbevaring 1 rør indeholdende 1 mL af en 20X opløsning af DNA-skabelon og primere, som, når de blandes med PCR-reagenser og farvestof, kan bruges til at forberede en kalibreringsplade til termisk og optisk højopløsningssmeltning (HRM).
Opbevares ved -°15 C til -°25 C.
Garanteret minimumsholdbarhed er 60 dage (nøjagtig udløbsdato trykt på produkt og CofA).
Kalibreret farvestof HRM (High Resolution Melting) farvestof
Til brug med (udstyr) 7500 Fast System, 7900HT Fast System
Produktlinje MeltDoctor
Produkttype HRM kalibreringsstandard
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Forsendelsestilstand Våd is
Mængde 1 mL
Kalibreringstype Termisk kalibrering, optisk kalibrering
Koncentration 20 X