Få mere at vide
Applied Biosystems™ MeltDoctor™ HRM kalibreringsplade, hurtig 96-brønd
Artikelnummer. 10595765 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
1 x 96-brønds plade
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10595765
Brand: Applied Biosystems™ 4425618
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Indeholder: 1 plade, 96-brønds hurtigt format
Disse plader giver termisk og optisk kalibrering, der kræves til nøjagtig og reproducerbar skelnen mellem smeltekurver.
Anvendt Biosystem™ klar til brug MeltDoctor™ HRM-kalibreringsplader indeholder alle de komponenter, der kræves til ren farvestof og HRM-kalibrering, hvilket reducerer kompleksiteten ved at komme i gang med HRM-eksperimentering.
Klar til brug MeltDoctor HRM-kalibreringsplader indeholder alle de komponenter, der kræves til ren farvestof og HRM-kalibrering, hvilket reducerer kompleksiteten ved at komme i gang med HRM-eksperimentering.
Hurtig realtids-PCR, genekspressionsanalyse& Genotyping, Genotyping& Genomisk profilering, High Resolution Melting (HRM) Analyse, Methyleringsanalyse, Methyleringssensitiv HRM-analyse, PCR& Real-Time PCR, RNAi, Epigenetik& Ikke-kodende RNA-forskning, realtids-PCR (qPCR)
Ordreinfo
Forsendelse af tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 96-brønds plade
Indhold og opbevaring 1 plade, 96-brønds hurtigt format.
Garanteret minimum holdbarhed er 60 dage (nøjagtig udløbsdato trykt på produktet og CofA).
Kalibreret farvestof HRM (High Resolution Melting) farvestof
Til brug med (udstyr) 7500 Fast System, 7900HT Fast System
Reaktionshastighed Hurtig
Produktlinje MeltDoctor
Produkttype HRM kalibreringsplade
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Forsendelsestilstand Tøris
Mængde 1 x 96-brønds plade
Pladekompatibilitet Kalibreringsplade
Kalibreringstype Termisk kalibrering, optisk kalibrering