Få mere at vide
Applied Biosystems™ MagMAX™ DNA Multi-Sample Ultra Kit (med ekstra proteinase K og DNA-bindende perler)
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Bemærk: Dette produkt er identisk med MagMAX™ DNA Multi-Sample Ultra Kit (Kat. Nr. A25597) bortset fra, at det kommer med yderligere proteinase K og DNA Binding Beads, som nogle kunder finder nyttige til deres specifikke anvendelser.
De MagMAX™ DNA Multi-Sample Ultra Kit er optimeret til at isolere genomisk DNA (gDNA) fra en række forskellige prøver, såsom fuldblod, bukkale celler, spyt, urin, blodkort, mundskyllevand og væv. gDNA renset med sættet er ideel til qPCR-applikationer på følsomme, skalerbare platforme som f.eks. QuantStudio™ 12K Flex System med OpenArray™ Blok (med AccuFill™ System). Det magnetiske perlebaserede –oprensningsformat giver dig mulighed for nemt at skalere fra at behandle 12 til 500 prøver om dagen, hvilket gør det til det ideelle valg til farmakogenomiske (PGx) undersøgelser.
Funktioner af MagMAX™ DNA Multi-Sample Ultra Kit inkluderer:
• Strømlinede protokoller for adskillige ikke-invasive biologiske prøver
• Optimeret til at give DNA-udbytter egnet til OpenArray™ og Ion AmpliSeq™ applikationer
• Pakket til behov
med høj gennemstrømning Et sæt til et forskelligt sæt prøvetyper
Hvorfor købe flere oprensningssæt for at isolere gDNA fra forskellige prøvetyper? De MagMAX™ DNA Multi-Sample Ultra Kit eliminerer hovedpinen ved at bestille disse ekstra sæt, fordi det er optimeret til brug med en række biologiske prøver. Sættet er designet til high-throughput isolering af gDNA fra 1 bukkal podning, 50 til 350μ L fuldblod, op til 400μ L urin (uden prøvekoncentration), op til 150μ L spyt, 1-5 ml mundskyl, blodpletkort og pattedyrvævsprøver (op til 10 mg). Protokollerne og det magnetiske perleformat gør sættet fuldt ud modtageligt for automatisering.
* Bemærk venligst, at Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex magnetisk partikelprocessor med et hoved med 24 dybe brønde anbefales til prøvevolumener større end 50μ L.
Fordele ved MagMAX™ Magnetiske perler –baseret oprensning Magnetiske perler
tilbyder mange fordele sammenlignet med andre teknologier til isolering af gDNA. Perler binder gDNA mere effektivt end glasfiberfiltre, hvilket resulterer i højere og mere konsistente gDNA-udbytter. Fordi der ikke bruges filtre, er der desuden ingen risiko for tilstopning af filter på grund af cellulære partikler i prøver.
Tilbehørsprodukter
Proteinase K (kat. nr. A25561), DNA-bindende perler (kat. nr. A25562), vaskeopløsning 1 koncentrat (kat. nr. AM8504) og vaskeopløsning 2 koncentrat (kat. nr. AM8640) er komponenter i sættet, som også kan købes separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •DNA-bindende perler, 2 x 8 mL (opbevares ved °2 C °til 8 C, MÅ IKKE FRYSES) • DNA-elueringsbuffer 1, 1 x 25 ml (opbevares ved stuetemperatur) • DNA-elueringsbuffer 2, 1 x 25 ml (opbevares ved stuetemperatur) • Vaskeopløsning 1 koncentrat, 1 x 80 ml* (opbevares ved stuetemperatur) • Vaskeopløsning 2 koncentrat, 1 x 162 ml* (opbevares ved stuetemperatur) • Multi-Sample DNA Lysis Buffer, 1 x 100 mL (opbevares ved stuetemperatur) • Nukleasefrit vand, 1 x 100 ml (opbevares ved stuetemperatur) • PK-buffer, 1 x 96 mL (opbevares ved stuetemperatur) • Proteinase K, 2 x 4 ml (opbevares ved -5° til -30 °C) • Ribonuklease A (RNase A), 1 x 1,25 ml (opbevares ved -5° til -30 °C) * efter tilsætning af alkohol |
| Format | Sæt |
| Prøvetype | Blod, Prøver fra multitilstandslæseren, Celler, Flydende prøver (f.eks. serum), Væv |
| Til brug med (applikation) | Næste generations sekventering, realtids kvantitativ PCR (qPCR) |
| High-throughput kompatibilitet | Kompatibel med høj kapacitet, manuelle protokoller, automatiserede protokoller |
| Antal reaktioner | 500 forberedelser |
| Produktlinje | MagMAX |
| Produkttype | DNA Multi-Sample Ultra Kit |
| Mængde | 500 forberedelser |
| Mål | Genomisk DNA |