Få mere at vide
Applied Biosystems™ JUN™ Dye Spectral Calibration Plate til Multiplex qPCR, hurtig 96-brønd
Artikelnummer. 15870843 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 tallerken
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15870843 1 tallerken Hver
1 options
Artikelnummer. 15870843 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A24735
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1558.00 DKK
    1028.28 DKK / Pakke med 1
    Spare 529.72 DKK
    34% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Bruges til JUN farvespektral kalibrering af din 7500 Fast, ViiA 7, QuantStudio 6 Flex og 7 Flex, og QuantStudio 12K Flex real-time PCR-systemer med en hurtig 96-brønds blok.
Kalibrering og verifikation bør udføres mindst hver sjette måned. Se venligst din instrumentvedligeholdelsesvejledning for fuldstændige instruktioner om brug. Farvestofformuleringerne vil forbedre resultaterne med multipleksing ved mere præcist at repræsentere fluorescerende spektre fundet i dine real-time PCR-eksperimenter.
Kalibrering og verifikation bør udføres mindst hver sjette måned. Se instrumentvedligeholdelsesvejledning for fuldstændige instruktioner. Farvestofformuleringen vil forbedre resultater med multipleksing ved mere nøjagtigt at repræsentere fluorescerende spektre fundet i real-time PCR-eksperimenter.
Ordreinfo
Opbevares i fryseren (-5° til -30 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved -20 °C± 5 °C
Kalibreret farvestof JUN™
Til brug med (udstyr) 7500 Fast System, QuantStudio™ , ViiA™ 7 System
Produkttype Farve spektral kalibreringsplade
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Mængde 1 tallerken
Kalibreringstype Spektral kalibrering