Få mere at vide
Applied Biosystems™ JUN™ Farvespektralkalibreringsplade til Multiplex qPCR, 384-brønd
Artikelnummer. 15850843 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 tallerken
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15850843 1 tallerken Hver
1 options
Artikelnummer. 15850843 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A24733
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1494.00 DKK
    986.04 DKK / Pakke med 1
    Spare 507.96 DKK
    34% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Bruges til JUN™ farve spektral kalibrering af din ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, og QuantStudio™ 12K Flex real-time PCR-systemer med en 384-brønds blok.
Kalibrering og verifikation bør udføres mindst hver sjette måned. Se venligst din instrumentvedligeholdelsesvejledning for fuldstændige instruktioner om brug. Farvestofformuleringerne vil forbedre resultaterne med multipleksing ved mere præcist at repræsentere fluorescerende spektre fundet i dine real-time PCR-eksperimenter.
Kalibrering og verifikation bør udføres mindst hver sjette måned. Se instrumentvedligeholdelsesvejledning for fuldstændige instruktioner. Farvestofformuleringen vil forbedre resultater med multipleksing ved mere nøjagtigt at repræsentere fluorescerende spektre fundet i real-time PCR-eksperimenter.
Ordreinfo
Opbevares i fryseren (-5° til -30 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C).
Kalibreret farvestof JUN™ , JUN™
Til brug med (udstyr) QuantStudio™ , ViiA™ 7 System
Produkttype Farve spektral kalibreringsplade
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Mængde 1 tallerken
Kalibreringstype Spektral kalibrering