Få mere at vide
SYBR™ MagtSYBR™ Grøn PCR Master Mix
Artikelnummer. 10685795 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
2 x 5 mL
5 x 5 mL
10 x 5 mL
1 x 50 mL
Pakningsstørrelse:
1000 reaktioner
200 reaktioner
2000 reaktioner
40 reaktioner
400 reaktioner
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10685795 1 x 1 mL 40 reaktioner
10658255 1 x 5 mL 200 reaktioner
10219284 2 x 5 mL 400 reaktioner
10209284 5 x 5 mL 1000 reaktioner
10668265 10 x 5 mL 2000 reaktioner
10310115 1 x 50 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10685795 Leverandør SYBR™ Leverandørnr. 4368577
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
SYBR™ Green 1 Dye, AmpliTaq Gold DNA Polymerase LD, dNTPs with dUTP/dTTP blend, Passive Reference 1, and optimized buffer components
Kræver
Skabelon og primere
Tilbyder overlegen sensitivitet og reproducerbarhed og detekterer så få som to kopier af et målgen over en bred vifte af skabelonkoncentrationer.
Få overlegen nukleinsyrekvantificering med Applied Biosystems™ Power SYBR™ Green Master Mix.
  • Alt nødvendigt til SYBR™ Grøn farvebaseret PCR-amplificering og detektion i praktisk enkeltrørsformat
  • Power SYBR™ GreenPCR Master Mix indeholder alle komponenterne (undtagen skabelon og primere) for overlegen SYBR™ Green reagens-baseret realtids-PCR
  • Den optimerede formulering indeholder højt oprenset AmpliTaq Gold™ DNA-polymerase, LD til øget sensitivitet
  • Indeholder en blanding af dTTP/dUTP, der er kompatibel med AmpErase™ UNG for at minimere overførselskontamination
  • Indeholder en proprietær version af ROX™ farve, en intern passiv reference, for at normalisere ikke-PCR-relaterede fluorescensfluktuationer
  • Dette minimerer variabilitet fra brønd til brønd, hvilket kan skyldes en række forskellige årsager, såsom pipetteringsfejl og prøvefordampning
  • Power SYBR™ Green reagensbaseret PCR-kemi erstatter nemt den eksisterende SYBR™ Green PCR Master Mix i Applied Biosystems™ protokoller, der bruger samme opsætning og termiske cyklusforhold
  • Opbevares ved -20°C
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring 2x-blandingen indeholder SYBR™ Green 1-farve, AmpliTaq Gold™ DNA-polymerase LD, dNTP'er med dUTP⁄dTTP blanding, Passive Reference 1 og optimerede bufferkomponenter. Indeholder 1 x 1 ml hætteglas, tilstrækkeligt til 40 reaktioner ved 50 μl. Opbevares ved -20 °C.
Den garanterede minimumsholdbarhed er 60 dage (nøjagtig udløbsdato trykt på produktet og CofA).
Detektionsmetode SYBR
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Polymerase AmpliTaq Gold DNA-polymerase, AmpliTaq Gold LD
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT Fast System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™, Standardtilstand, StepOnePlus™, Standardtilstand, ViiA™ 7 System
Etiket eller farvestof SYBR Green
Passiv referencefarve ROX (forblandet)
Produktlinje SYBR
Produkttype Real Time PCR SYBR Master Mix
Renhed eller kvalitetsklasse LD (lavt DNA)
Mængde 1 x 1 mL
Forsendelsestilstand Våd is
Tilstrækkelig til 40 reaktioner af 50 μl
Til brug med (applikation) Genekspression
Antal reaktioner 40 reaktioner
Prøvetype DNA (genomisk), cDNA
Volumen 1 x 1 mL