Indeholder
SYBR™ Green 1 Dye, AmpliTaq Gold DNA Polymerase LD, dNTPs with dUTP/dTTP blend, Passive Reference 1, and optimized buffer components
Kræver
Skabelon og primere
Få overlegen nukleinsyrekvantificering med Applied Biosystems™ Power SYBR™ Green Master Mix.
- Alt nødvendigt til SYBR™ Grøn farvebaseret PCR-amplificering og detektion i praktisk enkeltrørsformat
- Power SYBR™ GreenPCR Master Mix indeholder alle komponenterne (undtagen skabelon og primere) for overlegen SYBR™ Green reagens-baseret realtids-PCR
- Den optimerede formulering indeholder højt oprenset AmpliTaq Gold™ DNA-polymerase, LD til øget sensitivitet
- Indeholder en blanding af dTTP/dUTP, der er kompatibel med AmpErase™ UNG for at minimere overførselskontamination
- Indeholder en proprietær version af ROX™ farve, en intern passiv reference, for at normalisere ikke-PCR-relaterede fluorescensfluktuationer
- Dette minimerer variabilitet fra brønd til brønd, hvilket kan skyldes en række forskellige årsager, såsom pipetteringsfejl og prøvefordampning
- Power SYBR™ Green reagensbaseret PCR-kemi erstatter nemt den eksisterende SYBR™ Green PCR Master Mix i Applied Biosystems™ protokoller, der bruger samme opsætning og termiske cyklusforhold
- Opbevares ved -20°C
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 2X |
| Indhold og opbevaring | 2X-blandingen indeholder SYBR™ Green 1-farve, AmpliTaq Gold™ DNA-polymerase LD, dNTP'er med dUTP/dTTP blanding, Passive Reference 1 og optimerede bufferkomponenter. Indeholder 1x 5 ml, tilstrækkeligt til 200 reaktioner af 50 μl hver. Opbevares ved -20 °C. Den garanterede minimumsholdbarhed er 60 dage (nøjagtig udløbsdato trykt på produktet og CofA). |
| Detektionsmetode | SYBR |
| Format | Rør |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | qPCR |
| Polymerase | AmpliTaq Gold DNA-polymerase, AmpliTaq Gold LD |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Til brug med (udstyr) | 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT Fast System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™, Standardtilstand, StepOnePlus™, Standardtilstand, ViiA™ 7 System |
| Etiket eller farvestof | SYBR Green |
| Vis mere |