Få mere at vide
Applied Biosystems™ GeneAmp™ Tyndvægget reaktionsrør, med flad hætte, 0,5 ml
Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
1000 rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Tyndvæggede reaktionsrør muliggør hurtig varmeoverførsel til præcis PCR i 0,5 ml PCR-systemer.
- Tynd plast muliggør hurtig opvarmning og afkøling for præcise resultater
- Flade, frostede hætter for nem markering
- Fastslået låg med positiv-klik-lukning sikrer korrekt siddeplads
- Poleret overflade og konisk bund giver maksimal prøvegenvinding
Rapid Heat Transfer
- Fremstillet af specialfremstillet polypropylen og optimeret til brug med Veriti 60-brønds termisk cykler og dobbelt 96-brønd GeneAmp PCR System 9700
- Tyndvæggede rør letter hurtig varmeoverførsel til og fra prøver for at opnå hurtigere cyklustider og øget specificitet
- Rør gennemgår streng kvalitetstest for at sikre reproducerbare resultater
- Rør har flad, frostet hætte, tæt forsegling og klar konisk bund for høj ydeevne
- Holder op til 0,5 ml
- Anbefalet maksimal reaktionsvolumen: 100 μL
- Til brug med 0,5 ml termocykler
PCR, PCR& Realtids PCR
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Certificeret DNA/Rnase fri |
| Farve | Neutral |
| Volumen (metrisk) Virker | 0.5 mL |
| Volumen (metrisk) | 0.6 mL |
| Mængde | 1000 rør |
| Til brug med (udstyr) | Termiske cyklere |
| Produktlinje | GeneAmp |
| Materiale | Polypropylen |
| Indhold og opbevaring | Tyndvægget reaktionsrør med påsat flad hætte. Holder op til 0,5 ml. Anbefalet maksimalt reaktionsvolumen på 100 μL. Til brug med 0,5 ml termocykler. |
| Reaktionshastighed | Hurtig |
| Vis mere |