Få mere at vide
Applied Biosystems™ GeneAmp™ Termisk isolationsramme
Artikelnummer. 10035704 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
8 rammer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10035704
Brand: Applied Biosystems™ 4308927
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
8 GeneAmp Termiske isolationsrammer.
Balancerer termisk ensartethed over 0,5 ml GeneAmp PCR System 9700
Når det bruges sammen med 0,5 ml GeneAmp reaktionsrør, den GeneAmp Termisk isolationsramme skaber en ordentlig termisk og fysisk tætning mellem det opvarmede låg og reaktionsrørene.
  • Robust, forstærket glasfiber sikrer præcise PCR-resultater
  • Praktisk værktøj beskytter dyrebare prøver
  • Oprethold prøvetemperaturens ensartethed
  • Under PCR er det afgørende, at termocyklerlåget ikke komprimerer prøverør og opvarmer prøver lunefuldt
  • Passer tæt omkring prøver for at sikre reproducerbare resultater
  • Designet til bekvemmelighed
  • Passer rundt om termisk cykler prøveblok
  • Når termocyklerlåget er lukket, sikrer rammen jævn kontakt mellem låg og rør
  • Efterlad rammen på den termiske cykler for kontinuerlige ryg-til-ryg-løb
Se brugervejledningen eller indlægssedlen for begrænset etiketlicens og varemærkeoplysninger.
PCR, PCR og Real-Time PCR
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/RNase-fri
Indhold og opbevaring Indeholder 8 GeneAmp™ Termiske isolationsrammer. Opbevares ved stuetemperatur.
Produktlinje GeneAmp
Farve Sort
Produkttype Termisk isolationsramme
Til brug med (udstyr) GeneAmp 9700
Til brug med (applikation) PCR
Mængde 8 rammer