Få mere at vide
Applied Biosystems™ OpenArray™ Pladekompressionspude til Dual Flat Block GeneAmp™ PCR System 9700
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Den er beregnet til brug med Dual Flat Block GeneAmp™ PCR System 9700 System og OpenArray™ Pladeadapter til Dual Flat Block GeneAmp™ PCR System 9700.
- Platform:GeneAmp™ 9700
- Produktstørrelse: 1 pad
- Tilbehørstype: Kompressionspude
- Plade kompatibilitet:OpenArray™ Plader
- Forsendelsestilstand: Rumtemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Påkrævet kompressionspude til brug OpenArray™ pladeholder med GeneAmp 9700 Dual flat block PCR system |
| Til brug med (udstyr) | GeneAmp 9700 |
| Produktlinje | GeneAmp , OpenArray |
| Produkttype | Plade kompressionspude |
| Til brug med (applikation) | PCR |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Mængde | 1 pude |
| Pladekompatibilitet | OpenArray™ Plader |