Få mere at vide
Applied Biosystems™ OpenArray™ Pladeadapter til Dual Flat Block GeneAmp™ PCR System 9700
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Indeholder
Nødvendig adapter til brug OpenArray™ pladeholder med GeneAmp 9700 Dual flat block PCR system
- Brug pladeadapteren med den dobbelte flade blok GeneAmp™ PCR System 9700 System og OpenArray Pladekompressionspude til Dual Flat Block GeneAmp PCR System 9700
- Tilbehørstype: Adapter
Genekspressionsanalyse& Genotyping, Genotyping& Genomisk profilering, PCR, PCR& Realtids PCR
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Nødvendig adapter til brug OpenArray™ pladeholder med GeneAmp 9700 Dual flat block PCR system |
| Til brug med (udstyr) | GeneAmp 9700 |
| Produktlinje | GeneAmp , OpenArray |
| Produkttype | Thermal Cycler tilbehør |
| Til brug med (applikation) | PCR |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Mængde | 1 adapter |
| Pladekompatibilitet | OpenArray™ Plader |