Få mere at vide
Applied Biosystems™ GeneAmp™ Hurtig PCR Master Mix (2X), med eller uden protokol
Artikelnummer. 10526745 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
250 Reactions (with protocol)
250 reaktioner (uden protokol)
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Artikelnummer. 10526745
Brand: Applied Biosystems™ 4359187
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
The GeneAmp Fast PCR Master Mix (2X) contains two tubes (1.25mL each) sufficient for 125 20μL PCR reactions. The Fast PCR Master Mix can also be ordered with a protocol.
De GeneAmp Hurtig PCR Master Mix, med dens følsomme, forblandede hot-start kemi, reducerer PCR-reaktionstiden til så lidt som 25 minutter, når den bruges sammen med Veriti 96-Well Thermal Cycler.
Applied Biosystems GeneAmp Fast PCR Master Mix reducerer PCR-reaktionstiden til så lidt som 25 minutter, når den bruges sammen med Veriti 96-brønds termisk cykler. De følsomme, forblandede hot-start-kemier i denne mastermix muliggør hurtig eksperimentopsætning, og ved at generere mere end 90 % 'A'-overhæng forenkles kloningsprocessen yderligere.
GeneAmp Fast PCR Master Mix kan bruges til at påvise en enkelt kopi af et gen i 10 ng humant genomisk DNA eller så lidt som 10 kopier af et HIV-target.
Funktioner
  • Hurtig reaktionsopsætning med forblandede reagenser
  • Gendetektion med så lidt som 10 ng humant genomisk DNA
  • Reproducerbare, specifikke og følsomme resultater
Bemærk
  • De Applied Biosystems Hurtigt PCR-system, bestående af det færdigblandede GeneAmp Fast PCR Master Mix, specialdesignede mikroplader og rør, og Veriti 96-brønds termisk cyklus (0,1 mL eller 0,2 mL), reducerer PCR-reaktionstiderne betydeligt.
  • GeneAmp Hurtig PCR Master Mix leveres i en bekvem 2X koncentration med kun tilsætning af DNA skabelon og primere påkrævet.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring •2X GeneAmp Hurtig PCR Master Mix, 2 x 1,25 mL rør
Opbevares ved 2 °C til 8 °C.
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Medium
Polymerase AmpliTaq DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig
Exonuklease aktivitet 5' - 3'
Produkttype Hurtig PCR Master Mix
Mængde 250 reaktioner (uden protokol)
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Standard PCR
Troskab (vs. Taq) 1X
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 250 reaktioner
Overhæng 3'-A
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Størrelse (slutprodukt) 2 kb eller mindre
Udgangsmateriale DNA
Volumen 0,1 ml eller 0,2 ml