Beskrivelse
GeneAmp dNTP'er er deoxynukleotidtrifosfater opløst i glasdestilleret vand og titreret til pH 7,0 med NaOH. Hver flaske består af 1 ml af 2,5 mM hver af dATP, dCTP, dGTP og dTTP, hvilket giver en 10 mM blanding af dNTP'er.
Nøglefordele ved GeneAmp dNTP'er
- Højrenheds dNTP'er er ideelle til brug i PCR-reaktioner eller andre anvendelser
- Garanteret for PCR-ydelse ved brug med GeneAmp PCR-kernereagenser og GeneAmp instrumentsystemer
- Færdigblandede dNTP-blandinger fås i forskellige koncentrationer, hvilket gør det nemt at bruge
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 10 mM |
| Indhold og opbevaring | GeneAmp dNTP-blanding, 2,5 mM (1 mL) Opbevares i konstant temperatur fryser kl– 20 °C. |
| Form | Væske |
| Produktlinje | GeneAmp |
| Mængde | 1 mL |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Til brug med (applikation) | Standard PCR |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.