Få mere at vide
Applied Biosystems™ GeneAmp™ dNTP-blanding (2,5 mM ea)
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
GeneAmp dNTP'er er deoxynukleotidtriphosphater opløst i glasdestilleret vand og titreret til pH 7,0 med NaOH. Hvert hætteglas består af 1 ml 2,5 mM hver af dATP, dCTP, dGTP og dTTP, hvilket giver en 10 mM blanding af dNTP'er.
Nøglefordele ved GeneAmp dNTP'er
• DNTP'er med høj renhed er ideelle til brug i PCR-reaktioner eller andre applikationer
• Garanteret for PCR-ydeevne, når det bruges med GeneAmp PCR-kernereagenser og GeneAmp instrumentsystemer
• Forblandede dNTP-blandinger er tilgængelige i forskellige koncentrationer, hvilket giver brugervenlighed
PCR-processen er omfattet af patenter ejet af Roche Molekylære systemer, Inc. og F. Hoffmann-La Roche Ltd.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 10 mM |
| Indhold og opbevaring | GeneAmp dNTP-blanding, 2,5 mM (6 x 1 mL) Opbevares i konstant temperatur fryser kl– 20 °C. |
| Form | Væske |
| Produktlinje | GeneAmp |
| Mængde | 6 x 1 mL |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Til brug med (applikation) | Standard PCR |