Få mere at vide
Applied Biosystems™ GeneAmp™ dNTP-blanding (100 mM)
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
GeneAmp dNTP'er er deoxynukleotidtriphosphater opløst i glasdestilleret vand og titreret til pH 7,0 med NaOH. Hvert hætteglas indeholder en blanding af 100 mM opløsning af dNTP (25 mM hver af dATP, dCTP, dGTP og dTTP). Tilstrækkelig til 2000 PCR-amplifikationer, 50μ L hver. Hvert sæt indeholder 12 x 1 ml hætteglas.
Nøglefordele ved GeneAmp dNTP'er
• DNTP'er med høj renhed er ideelle til brug i PCR-reaktioner eller andre applikationer
• Garanteret for PCR-ydeevne, når det bruges med GeneAmp PCR-kernereagenser og GeneAmp instrumentsystemer
• Forblandede dNTP-blandinger er tilgængelige i forskellige koncentrationer, hvilket giver brugervenlighed
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 100 mM |
| Indhold og opbevaring | GeneAmp dNTP-blanding, 100 mM (1 mL) Opbevares i konstant temperatur fryser kl– 20 °C. |
| Form | Væske |
| Produktlinje | GeneAmp |
| Mængde | 1 mL |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Til brug med (applikation) | Standard PCR |