Få mere at vide
Applied Biosystems™ GeneAmp™ dNTP-blanding (100 mM)
Artikelnummer. 10085714 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
12 x 1 mL
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Pakke med 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10085714 1 mL Hver
10269624 12 x 1 mL Pakke med 12
10528137 12 x 1 mL 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10085714 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. N8080261
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
GeneAmp dNTP'er er deoxynukleotidtriphosphater opløst i glasdestilleret vand og titreret til pH 7,0 med NaOH. Hvert hætteglas indeholder en blanding af 100 mM opløsning af dNTP (25 mM hver af dATP, dCTP, dGTP og dTTP).
GeneAmp dNTP'er er deoxynukleotidtrifosfater opløst i glasdestilleret vand og titreret til pH 7,0 med NaOH. Hver flaske indeholder en blanding af 100 mM opløsning af dNTP (25 mM hver af dATP, dCTP, dGTP og dTTP). Tilstrækkeligt til 2000 PCR-forstærkninger, 50 μl hver. Hvert sæt indeholder 12 x 1 ml amplifikationer.
Nøglefordele ved GeneAmp dNTP'er
  • Højrenheds dNTP'er er ideelle til brug i PCR-reaktioner eller andre anvendelser
  • Garanteret for PCR-ydelse ved brug med GeneAmp PCR-kernereagenser og GeneAmp instrumentsystemer
  • Færdigblandede dNTP-blandinger fås i forskellige koncentrationer, hvilket gør det nemt at bruge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 100 mM
Indhold og opbevaring GeneAmp dNTP-blanding, 100 mM (1 mL)
Opbevares i konstant temperatur fryser kl– 20 °C.
Form Væske
Produktlinje GeneAmp
Mængde 1 mL
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Standard PCR
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.