Få mere at vide
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR-buffer II&MgCl2
Artikelnummer. 10219164 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 1.5 mL
6 x 1.5 mL
2 x 75 mL
Pakningsstørrelse:
150ml
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10219164 6 x 1.5 mL Hver
10219774 1 x 1.5 mL Hver
10229724 2 x 75 mL 150ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10219164 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. N8080130
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
2 x 75mL each of GeneAmp™ 10X PCR Buffer II and MgCl2 sufficient for 100 PCR amplifications of 100μL each.
Applied Biosystems GeneAmp 10X PCR Buffer II er optimeret til brug med AmpliTaq DNA-polymerase, hvilket resulterer i robust PCR-amplifikation.
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Buffer II er optimeret til brug med AmpliTaq™ DNA-polymerase, hvilket resulterer i robust PCR-amplifikation. Den medfølgende MgCl 2- løsning tilbyder alsidighed til optimering af PCR.
  • Optimeret til brug med AmpliTaq™ DNA-polymerase, der tilbyder maksimal PCR-ydelse
  • Fås i flere praktiske størrelser
  • Separat MgCl 2 -løsning tilbyder alsidighed
GeneAmp™ 10X PCR Buffer II, når fortyndet 1:10, giver den optimale pH og ionstyrke til PCR amplifikation. GeneAmp™ 10X PCR Buffer II er magnesiumionfri. En separat MgCl2- opløsning er tilvejebragt. Når de bruges sammen, GeneAmp™ 10X PCR Buffer II og MgCl 2 opløsning tilbyder mere alsidighed til at optimere magnesiumionkoncentrationen for at opnå optimal PCR amplifikation med ethvert specifikt sæt primere og DNA skabelon.
Bemærk : Se brugervejledningen eller indlægssedlen for begrænset etiketlicens og varemærkeoplysninger.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10X
Indhold og opbevaring • GeneAmp 10X PCR-buffer II, 6 x 1,5 ml
•MgCl2 , 6 x 1,5 mL
Opbevares ved -15 °C til -25 °C.
Polymerase AmpliTaq DNA-polymerase
Produkttype PCR-buffer
Mængde 6 x 1.5 mL
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Standard PCR
Troskab (vs. Taq) 1X
Antal reaktioner 100 reaktioner
Reaktionsformat Sæt
Volumen 9 mL